Läs mer
Macherey-Nagel™ Standardkisellager SIL G på glasplåtar
Produktkod. 16593850 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
200 Pc.
Produktkod. Kvantitet
16593850 200 Pc.
1 options
Produktkod. 16593850 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 809017.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3585.00 SEK
    3125.38 SEK / Paket med 200
    Save 459.62 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Standardglasplattor TLC belagda med ett mjukt lager omodifierad kiselgel för analytisk och förberedande användning, tillgängliga med UV-indikatorer och erbjuds på glas-, aluminium- och polyesterunderlag.
  • Glasplattor TLC , SIL G/UV 254
  • Förbelagda, färdiga plåtar
  • Brett spektrum av plattor, ytbeläggningar och baksidor
Absorberande medel (Silica 60)
  • Specifik yta (BET): 500 m2/g
  • Genomsnittlig porstorlek: 60 Å
  • Specifik porvolym: 0,75 ml/g
  • Partikelstorlek: 5 till 17 μm
  • Standardgrad
Tjocklek
  • Analytiska plattor: 0,25 mm
  • Förberedande plattor: 0,5 mm och 1 mm
  • 2 mm förberedande lager använder något grövre material
Indikatorer
  • Manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens (kortvågigt UV, 254 nm)
  • Speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens (långvågigt UV, 366 nm)
Pärmar:
  • Högpolymera produkter
  • Stabil i nästan alla organiska lösningsmedel
  • Motståndskraftig mot aggressiva visualiseringsreagenser
Specifikationer
Stödmaterial Glas
Material Omodifierad kiseldioxidgel (SiOH)
Partikelstorlek 5 till 17 μm
Porstorlek 60 Å
Kvantitet 200 Pc.
Typ Glasplattor belagda med kiselgel
Fluorescerande indikator Nej
För användning med (applikation) Steroider, antibiotika, aminer, aminosyror, hormoner, sötningsmedel, aflatoxiner, vitaminer, normalfas (NP), alkaloider, smärtstillande, marihuanaföreningar, patulin, standardapplikationer TLC
För användning med (utrustning) Tunnskiktskromatografi (TLC)
Inkluderar 200x TLC glasplattor (5 x 10 cm)
Porvolym 0.75 mL/g
Produktlinje SIL G
Sorbent SIL G
Specifik yta ∼500 m2/g
Förvaringskrav 15 °C till 25 °C (59 °F till 77 °F)
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
Mått (L x B) 5 x 10 cm