Läs mer
Macherey-Nagel™ Silica 60 standardadsorbent för kolonnkromatografi
Produktkod. 10378361 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Produkttyp:
Standard Silica 60 Adsorbent
Partikelstorlek:
0,04 till 0,063 mm
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Produkttyp Partikelstorlek Kvantitet Förpackningsstorlek
10378361 Standard Silica 60 Adsorbent 0,04 till 0,063 mm 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 10378361 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 815380.5
 Begränsad artikel
I lager
Använd silca 60 för standardseparationer. Silica 60 standardadsorbent för kolonnkromatografi finns i en mängd olika partikelstorlekar och förpackningsstorlekar.
  • Porstorlek∼ 60Å
  • Porvolym∼ 0,75 ml/g
  • Spec. yta SAT∼ 500 m2/g;
  • Mycket porös
  • Amorf kiselsyra i form av hårda, opaliserande partiklar
  • Framställd genom utfällning av vattenglas med svavelsyra
Specifikationer
Partikelstorlek 0,04 till 0,063 mm
Porstorlek ∼60Å
Teknik Kolumnkromatografi
Förpackning Plastbehållare
Kvantitet 5 kg
Sorbent Kiseldioxid
Ytarea (metrisk) ∼500 m2 /g
Produkttyp Standard Silica 60 Adsorbent
För användning med (applikation) Kolumnkromatografi