Läs mer
Thermo Scientific™ Standard engångsflaskmontagesystem, PETG, 2-ports lockuppsättning
Produktkod. 17827381 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17827381 125 ml
17837381 250 ml
17847381 500 ml
17857381 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17827381 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SB00006I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24650.00 SEK
    22981.73 SEK / Paket med 25
    Save 1668.27 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Thermo Scientific™ Polykarbonat engångsflaskmontagesystem inkluderar en Nalgene Fyrkantig polykarbonatflaska, en 53 B-portad förslutning med en ventilationsfilterledning och två 1/4-in pluggade anslutningsledningar.
Viktiga fördelar:
  • Designad för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive bioproduktion, life science och allmän labbanvändning
  • Hjälper till att eliminera installations- och rengöringssteg efter användning som krävs för återanvändbara behållare
  • Hjälper till att minska riskerna för korskontaminering
  • Tillåter processspecifik flexibilitet med flera flaskstorlekar
Monteringsdetaljer:
  • Flaskorna finns i polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol (PETG) kontaktytor
  • Varje flaska är toppad med en enhet som inkluderar en lock, puck och slang
  • De flesta sammansättningar innehåller två portar med C-Flex™ slang; storleken 2 L inkluderar en tredje port, också med C-Flex slang (kat.nr. SB00010I)
  • En linje på varje enhet är avsedd för ventilation
  • Den andra och tredje raden är för vätskeöverföring och inkluderar 1/8 tums pluggkopplingar, för att användas med din föredragna svets- eller tätningsutrustning
  • Vätskebanan för den färdiga produkten har validerats enligt AAMI TIR33 med en 10 -6 sterilitetsgarantinivå (SAL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överföringsaggregat för engångsmixer
Material PETG
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 1,4 ml.
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 125 ml, 1 hylsa med 25
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Arbetsflödessteg Uppströmsprovtagning. Validering uppströms. Lagring av processlösningar uppströms.