Läs mer
Thermo Scientific™ Standard engångsflaskmontagesystem, PETG, 2-ports lockuppsättning
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
Viktiga fördelar:
- Designad för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive bioproduktion, life science och allmän labbanvändning
- Hjälper till att eliminera installations- och rengöringssteg efter användning som krävs för återanvändbara behållare
- Hjälper till att minska riskerna för korskontaminering
- Tillåter processspecifik flexibilitet med flera flaskstorlekar
Monteringsdetaljer:
- Flaskorna finns i polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol (PETG) kontaktytor
- Varje flaska är toppad med en enhet som inkluderar en lock, puck och slang
- De flesta sammansättningar innehåller två portar med C-Flex™ slang; storleken 2 L inkluderar en tredje port, också med C-Flex slang (kat.nr. SB00010I)
- En linje på varje enhet är avsedd för ventilation
- Den andra och tredje raden är för vätskeöverföring och inkluderar 1/8 tums pluggkopplingar, för att användas med din föredragna svets- eller tätningsutrustning
- Vätskebanan för den färdiga produkten har validerats enligt AAMI TIR33 med en 10 -6 sterilitetsgarantinivå (SAL)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Överföringsaggregat för engångsmixer |
| Material | PETG |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 1 L, 1 fall av 20 |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?