Läs mer
Thermo Scientific™ Standard engångsflaskmontagesystem, PETG, 2-ports lockuppsättning
Produktkod. p-9367009 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Produktkod. 17827381
Brand: Thermo Scientific™ SB00006I
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Polykarbonat engångsflaskmontagesystem inkluderar en Nalgene Fyrkantig polykarbonatflaska, en 53 B-portad förslutning med en ventilationsfilterledning och två 1/4-in pluggade anslutningsledningar.
Viktiga fördelar:
  • Designad för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive bioproduktion, life science och allmän labbanvändning
  • Hjälper till att eliminera installations- och rengöringssteg efter användning som krävs för återanvändbara behållare
  • Hjälper till att minska riskerna för korskontaminering
  • Tillåter processspecifik flexibilitet med flera flaskstorlekar
Monteringsdetaljer:
  • Flaskorna finns i polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol (PETG) kontaktytor
  • Varje flaska är toppad med en enhet som inkluderar en lock, puck och slang
  • De flesta sammansättningar innehåller två portar med C-Flex™ slang; storleken 2 L inkluderar en tredje port, också med C-Flex slang (kat.nr. SB00010I)
  • En linje på varje enhet är avsedd för ventilation
  • Den andra och tredje raden är för vätskeöverföring och inkluderar 1/8 tums pluggkopplingar, för att användas med din föredragna svets- eller tätningsutrustning
  • Vätskebanan för den färdiga produkten har validerats enligt AAMI TIR33 med en 10 -6 sterilitetsgarantinivå (SAL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard engångsflaskmontagesystem
Material PETG
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 125 ml, 1 låda med 25
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Arbetsflödessteg Upstream sampling. Upstream Validation. Upstream process solution storage.