Läs mer
Thermo Scientific™ Standard engångsflaskmonteringssystem, polykarbonat, 2-portars lockuppsättning
Produktkod. 17807381 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17807381 1 l
17877371 125 ml
17887371 250 ml
17897371 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17807381 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SB00004I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Polykarbonat (PC) flaskmontagesystem för engångsbruk inkluderar en Nalgene Fyrkantig polykarbonatflaska, en 38 till 430 mm portförslutning med en ventilationsfilterledning och en 1/8-in pluggad anslutningsledning
Viktiga fördelar:
  • Designad för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive bioproduktion, life science och allmän laboratorieanvändning
  • Hjälper till att eliminera installation och efteranvändningsrengöring som krävs för återanvändbara behållare
  • Hjälper till att minska risken för korskontaminering
  • Möjliggör processspecifik flexibilitet med flera flaskstorlekar
Monteringsdetaljer:
  • Flaskorna finns i polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol (PETG) kontaktytor
  • Varje flaska toppas med en enhet som inkluderar kork, puck och rör
  • De flesta enheter innehåller två portar med C-Flex™ rör; 2 L-storleken inkluderar en tredje port, också med C-Flex rör (Cat. Nej.  SB00005I)
  • En ledning på varje enhet är avsedd för ventilation
  • Den andra och tredje linjen är för vätskeöverföring och inkluderar 1/8 tum Pluggkopplingar, som ska användas med din föredragna svets- eller tätningsutrustning
  • Vätskans väg för den färdiga produkten har validerats enligt AAMI TIR33 med en sterilitetsgarantinivå (SAL) på 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överföringsaggregat för engångsmixer
Material Polykarbonat
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 1 L, 1 fall av 23
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Arbetsflödessteg Uppströmsprovtagning. Validering uppströms. Lagring av processlösningar uppströms.