Läs mer
Thermo Scientific™ Standard engångsflaskmonteringssystem, polykarbonat, 2-portars lockuppsättning
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Viktiga fördelar:
- Designad för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive bioproduktion, life science och allmän labbanvändning
- Hjälper till att eliminera installations- och rengöringssteg efter användning som krävs för återanvändbara behållare
- Hjälper till att minska riskerna för korskontaminering
- Tillåter processspecifik flexibilitet med flera flaskstorlekar
Monteringsdetaljer:
- Flaskorna finns i polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol (PETG) kontaktytor
- Varje flaska är toppad med en enhet som inkluderar en lock, puck och slang
- De flesta sammansättningar innehåller två portar med C-Flex™ slang; storleken 2 L inkluderar en tredje port, också med C-Flex slang (kat.nr. SB00005I)
- En linje på varje enhet är avsedd för ventilation
- Den andra och tredje raden är för vätskeöverföring och inkluderar 1/8 tums pluggkopplingar, för att användas med din föredragna svets- eller tätningsutrustning
- Vätskebanan för den färdiga produkten har validerats enligt AAMI TIR33 med en 10 -6 sterilitetssäkringsnivå (SAL)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överföringsaggregat för engångsmixer |
| Material | Polykarbonat |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (engelska) | 1,4 ml. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 125 ml, 1 hylsa med 25 |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |
| Visa mer |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?