Läs mer
Thermo Scientific™ Standard engångsflaskmonteringssystem, polykarbonat, 2-portars lockuppsättning
Produktkod. 17887371 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17887371 250 ml
17877371 125 ml
17897371 500 ml
17807381 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17887371 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SB00002I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26620.00 SEK
    18979.12 SEK / Paket med 20
    Save 7640.88 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Thermo Scientific™ Polykarbonat (PC) flaskmontagesystem för engångsbruk inkluderar en Nalgene Fyrkantig polykarbonatflaska, en 38 till 430 mm portförslutning med en ventilationsfilterledning och en 1/8-in pluggad anslutningsledning
Viktiga fördelar:
  • Designad för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive bioproduktion, life science och allmän labbanvändning
  • Hjälper till att eliminera installations- och rengöringssteg efter användning som krävs för återanvändbara behållare
  • Hjälper till att minska riskerna för korskontaminering
  • Tillåter processspecifik flexibilitet med flera flaskstorlekar
Monteringsdetaljer:
  • Flaskorna finns i polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol (PETG) kontaktytor
  • Varje flaska är toppad med en enhet som inkluderar en lock, puck och slang
  • De flesta sammansättningar innehåller två portar med C-Flex™ slang; storleken 2 L inkluderar en tredje port, också med C-Flex slang (kat.nr. SB00005I)
  • En linje på varje enhet är avsedd för ventilation
  • Den andra och tredje raden är för vätskeöverföring och inkluderar 1/8 tums pluggkopplingar, för att användas med din föredragna svets- eller tätningsutrustning
  • Vätskebanan för den färdiga produkten har validerats enligt AAMI TIR33 med en 10 -6 sterilitetssäkringsnivå (SAL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överföringsaggregat för engångsmixer
Material Polykarbonat
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 250 ml, 1 hylsa med 10
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Arbetsflödessteg Uppströmsprovtagning. Validering uppströms. Lagring av processlösningar uppströms.