Läs mer
Standardlösning Ammonium, WTW™
Produktkod. 10653202
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10653202 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10653202 Leverantör WTW Leverantörsnummer 120240
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Standardlösningar för kalibrering innehåller 10 g av jonen som ska mätas per 10 liter. Genom definierade utspädningar av dessa lösningar kan användaren enkelt producera sin egen kalibreringslösning för önskat mätområde. Bulken med en liters halt ger ekonomiska mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Densitet 1,02 g/cm3
Fysisk form Vätska
Koncentration 10 g/L
pH 3.1
Kokpunkt 100 °C
Kvantitet 1 L