Läs mer
Standardlösning Fluor, WTW™
Produktkod. 10554731
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10554731 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10554731 Leverantör WTW Leverantörsnummer 120160
 Begränsad artikel
I lager
Standardlösningar för kalibrering innehåller 10 g av jonen som ska mätas per 10 liter. Genom definierade utspädningar av dessa lösningar kan användaren enkelt producera sin egen kalibreringslösning för önskat mätområde. Bulken med en liters halt ger ekonomiska mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Densitet 1,03 g/cm3
Fysisk form Vätska
Koncentration 10 g/L
pH 6.4
Kokpunkt 100 °C
Kvantitet 1 L