Beskrivning
Färdig att använda kolorimetrisk standard presenterad i en högkvalitativ, manipuleringssäker flaska. EP Standard Color Solutions framställs från EP Primary Color Solutions (gul, röd och blå) och kan användas för att förbereda EP Reference Color Solutions.
- Tillverkad enligt Europeiska farmakopéns kapitel 2 riktlinjer
- Balansintyg om kalibrering utfärdat i enlighet med ISO 17025
- Bereds gravimetriskt på vikt-/viktbasis med OIML spårbara vikter
- Koncentration verifierad med en högpresterande spektrofotometer kalibrerad med ISO Guide 34 standarder
- Färg Standard GY = 9,6 Gul + 0,2 Röd + 0,2 Blå
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | European Pharmacopoeia Standard Color Solution GY |
| Förpackning | Uppenbar manipulation |
| Analyscertifikat | Yes |
| CAS | 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Grön/Gul |
| Element | Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid |
| Kvantitet | 125 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. Kapitel 2 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- STANDARD SOLUTION GY (GREEN/YELLOW)
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride, hydrochloric acid 37%,copper sulphate, cobalt dichloride