Läs mer
Standardlösning kalium, WTW™
Produktkod. 10111631
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
10111631 1 L
1 options
Produktkod. 10111631 Leverantör WTW Leverantörsnummer 120210
 Begränsad artikel
I lager
Standardlösningar för kalibrering innehåller 10 g av jonen som ska mätas per 10 liter. Genom definierade utspädningar av dessa lösningar kan användaren enkelt producera sin egen kalibreringslösning för önskat mätområde. Bulken med en liters halt ger ekonomiska mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Densitet 1,02 g/cm3
Fysisk form Vätska
Koncentration 10 g/L
Kokpunkt 100 °C
Kvantitet 1 L