Läs mer
Standard Color Solution R, Red, EP Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11804252 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 11804252
Brand: Reagecon EP707
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used to calibrate, control, qualify and validate color measurement instruments. Standard Color Solution R, Red, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use colorimetric solution produced in accordance with Eu. Ph. Chap 2 from a precise combination of Primary Color Solutions.
Ready-to-use colorimetric standard presented in a high-quality, tamper-evident bottle. EP Standard Color Solutions are prepared from the EP Primary Color Solutions (yellow, red and blue) and can be used to prepare EP Reference Color Solutions.
  • Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 2 guidelines
  • Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
  • Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
  • Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 standards
  • Color Standard R = 1.0 Yellow + 2.0 Red + 7.0 Hydrochloric Acid (10g HCl/L) 
Specifikationer
Beskrivning European Pharmacopoeia Standard Color Solution R
Förpackning Tamper evident bottle
Analyscertifikat Yes
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0
Analyt- eller komponentnamn Iron chloride, Cobalt chloride, Hydrochloric acid
Fysisk form Liquid
Färg Red
Element Iron Chloride, Cobalt Chloride, Hydrochloric Acid
Kvantitet 100 ml
Kvalitet Eu. Ph. Chapter 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • STANDARD SOLUTION R (RED) EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid 37%, cobalt dichloride