Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ Standardlösningar
Produktkod. 15765805 Handla allt Implen Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60 och NP80
Förpackning:
10 x 0,5 ml
2 x 0,5 ml
5 x 1 ml (per lösning)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackning Förpackningsstorlek
15765805 NanoPhotometer N60 och NP80 10 x 0,5 ml Varje
15713217 NanoPhotometer N60 och NP80 2 x 0,5 ml Paket med 2
16473909 NanoPhotometer N120 5 x 1 ml (per lösning) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15765805 Leverantör Implen™ Leverantörsnummer N568S
Antal Pris
1 3607.00 SEK / Paket med 1
6 3357.76 SEK / Paket med 1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Används för att kontrollera den fotometriska noggrannheten för NanoPhotometer™ NP120, NP80, N60 och N50 (NanoVolume)
  • Standardlösningar för kontroll av fotometrisk noggrannhet
  • Verifierar instrumentets absorbansnoggrannhet
  • För användning med NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
  • CAS-nr: 877-24-7
Specifikationer
Typ Giftfri kaliumväteftalatlösning (PHP)
För användning med (utrustning) NanoPhotometer N60 och NP80
Förpackning 10 x 0,5 ml
Kvantitet 10 flaskor
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur
Våglängd 280 nm
Endast för forskning