Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ Standardlösningar
Handla allt Implen Produkter
För användning med (utrustning):
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60 och NP80
Förpackning:
10 x 0.5 mL
2 x 0.5 mL
5 x 1 ml (per lösning)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Standardlösningar för kontroll av fotometrisk noggrannhet
- Verifierar instrumentets absorbansnoggrannhet
- För användning med NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
- CAS-nr: 877-24-7
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | NIST Spårbar |
| Typ | Giftfri kaliumväteftalatlösning (PHP) |
| För användning med (utrustning) | NanoPhotometer N120 |
| Inkluderar | Standardlösningar I och II |
| Förpackning | 5 x 1 ml (per lösning) |
| Förvaringskrav | Förvara i rumstemperatur |
| Våglängd | 280 nm |
Endast för forskning