Läs mer
Hach™ Addista Multi-Parameter Standardlösning
Produktkod. 10090224
För användning med (applikation):
COD, Ammonium, Klorid, TOC
Nitrit, COD, Fosfat
Ortofosfat, COD, Ammonium, Klorid, Nitrat, Fosfat (orto), Sulfat, TOC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10090224
Brand: Hach™ LCA705
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att analysresultaten alltid är korrekta. Hach™ Addista Multi-Parameter Standard Solution består av en kombinerad standard/spiklösning och två round robin-testlösningar. Detta system för vattenkvalitetstestning används med Hach LCK-kyvetttest.
Med Hach Addista standardlösningar, användare kan enkelt verifiera att deras analytiska inställning till vattenkvalitetstestning (provtagning, provberedning, pipettering, fotometrisk analys) ger korrekta resultat. Addista multiparameterlösningar är designade för användning med Hach LCK-kurvetttest.
Varje kit kommer med en standardlösning och två lösningar med okänd koncentration för deltagande i ett gratis round-robin-test. Efter framgångsrikt deltagande i detta kvalitetssäkringsprogram skickas ett certifikat som bekräftar den goda kvaliteten på analysresultaten. Om resultaten är utanför specifikationerna, Hach experter kommer att ge stöd för att identifiera och lösa problemet.
  • Förtroende för resultatet: Kontinuerlig dokumentation av analytiska kvalitetssäkringsåtgärder
  • Mindre komplexitet: Varje lösning innehåller flera parametrar för att minska antalet enstaka parameterstandarder i ditt labb
  • Färre felkällor: Färdig att använda lösning med Hach LCK-kyvetter för mindre hantering för att eliminera felkällor
Specifikationer
För användning med (applikation) COD, Ammonium, Klorid, TOC
För användning med (utrustning) LCK-kurvetttest
Inkluderar En standardlösning och två lösningar med okänd koncentration
Kvantitet 1 Kit
Typ Standardlösningar