Läs mer
Notrax Standard sorbent för Eco Stance™
Produktkod. 17782228
Change view
Mått (L x B):
1950 x 80 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17782228 1950 x 80 cm
1 options
Produktkod. 17782228 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 580F0036GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.22 SEK
    70.84 SEK / Paket med 1
    Save 16.38 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Grå standardsorbent för Eco Stance™ 580F Notrax™ .
  • Polypropen
  • Grå
  • Mått: 1950 x 80 cm
Specifikationer
Mått (L x B) 1950 x 80 cm
Färg Grå
Längd (engelska) 64 ft.
Längd (metrisk) 1950 cm
Material Polypropen
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 80 cm