Läs mer
Fisherbrand™ Standard fyrkantiga antistatiska vägningsbåtar
Produktkod. 15768167 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15768167 46 x 46 x 8 mm Paket med 500
15788167 140 x 140 x 22 mm Paket med 500
15778167 85 x 85 x 24 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15768167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.59 SEK
    209.61 SEK / Paket med 500
    Save 24.98 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge exakta utgjutningar med minimal provförlust. Standard fyrkantiga antistatiska vägningsbåtar är flexibla polystyrenbåtar med släta ytor.
  • Tillverkad och förpackad i ett rent rum.
  • Finns i vitt, svart eller blått för bästa färgkontrast för att säkerställa fullständig provborttagning.
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
  • Temperaturområde -10 °C till +70 °C (14 F °till 158 °F).
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
  • Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning.
  • Rundade hörn förenklar överföringen.
  • Antistatisk.
  • 3 storlekar.
  • Paket om 500.
  • Alla är FDA/livsmedelsklassade.
  • Disponibel.
Specifica
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Icke-steril
Typ Antistatisk vägbåt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Kvantitet 500 Pk.
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 158 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +70 °C
Mått (L x B x H) 46 x 46 x 8 mm
Längd (engelska) 1,8 tum
Längd (metrisk) 46 mm
Bredd (engelska) 1,8 tum
Bredd (metrisk) 46 mm
Höjd (metrisk) 8 mm
Höjd (engelska) 0,3 tum.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.