Läs mer
Koettermann™ Standardbord, tunga laster, hjul, 1200x750x750mm
Produktkod. 15508565
Change view
Inkluderar: TopResist bänkskiva
Produktkod.
15508565 Inkluderar: TopResist bänkskiva
1 options
Produktkod. 15508565 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 50700011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21945.00 SEK
    19515.86 SEK / Paket med 1
    Save 2429.14 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 09-03-2027
Koettermann™ Standard Bord, Heavy Loads, Wheels, 1200x750x750mm är ett mobilt laboratoriebord med en slitstark bänkskiva och är designat för tyngre än normalt viktbärande.
  • Robust mobilt bord
  • TopResist bänkskiva
  • Hylla i stål
Specifikationer
Produkttyp Mobilt bord
Djup (metriskt) 750 mm
Beskrivning Heavy-Duty
Höjd (metrisk) 750 mm
Inkluderar TopResist bänkskiva
Antal hyllor 1
Hyllmaterial Stål
Bredd (metrisk) 1200 mm