Läs mer
Koettermann™ Standardbord, tunga laster, hjul, 1500x600x900mm
Produktkod. 15313331
Change view
Inkluderar: TopResist bänkskiva
Produktkod.
15313331 Inkluderar: TopResist bänkskiva
1 options
Produktkod. 15313331 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 50700022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21090.00 SEK
    17492.82 SEK / Paket med 1
    Save 3597.18 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-03-2027
Koettermann™ Standard Bord, Heavy Loads, Wheels, 1500x600x900mm är ett mobilt laboratoriebord med en slitstark bänkskiva och är designad för tyngre än normalt viktbärande.
  • Robust mobilt bord
  • TopResist bänkskiva
  • Ståhöjd
  • En hylla
Specifikationer
Produkttyp Mobilt bord
Djup (metriskt) 750 mm
Beskrivning Heavy-Duty, Ståhöjd
Höjd (metrisk) 900 mm
Inkluderar TopResist bänkskiva
Antal hyllor 1
Bredd (metrisk) 1500 mm