Läs mer
Koettermann™ Standardbord, tunga laster, hjul, 1800x750x900mm
Produktkod. 14865391
Change view
Inkluderar: Lab SGL Bänkskiva
Produktkod.
14865391 Inkluderar: Lab SGL Bänkskiva
1 options
Produktkod. 14865391 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 50700028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24545.00 SEK
    21826.42 SEK / Paket med 1
    Save 2718.58 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 09-03-2027
Koettermann™ Standard Bord, Heavy Loads, Wheels, 1800x750x900mm är ett mobilt laboratoriebord med en slitstark bänkskiva och är designat för tyngre än normalt viktbärande.
  • Robust mobilt bord
  • Lab SGL bänkskiva
  • Ståhöjd
  • En hylla
Specifikationer
Produkttyp Mobilt bord
Djup (metriskt) 750 mm
Beskrivning Heavy-Duty, Ståhöjd
Höjd (metrisk) 900 mm
Inkluderar Lab SGL Bänkskiva
Antal hyllor 1
Bredd (metrisk) 1800 mm