Läs mer
Heinz Herenz Standardtips LMS-Swab Amies
Produktkod. 30178743
Change view
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. Sterilitet
30178743 Sterila
1 options
Produktkod. 30178743 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1020203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1459.12 SEK
    1021.69 SEK / Paket med 150
    Save 437.43 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
I lager
Provrör med rosa skruvlock innehållande 1 ml flytande Amies-medium för provtagning och bevarande av aeroba, anaerob och andra noggranna bakterier inom 48 timmar.
Våra transport- och insamlingsprov innehåller speciella applikatorer och provrör med olika flytande medier, anpassade för transport och bevarande av mikrobiologiska prover.
  • Det flytande mediet möjliggör delning av provmaterialet och därmed flera tester från ett prov.
  • De färdiga enheterna levereras i en peelpack som är lätt att öppna.
  • Brytpunkten i applikatorns skaft möjliggör ett säkert och hygieniskt arbetsflöde.
  • Den standardiserade storleken på provrören med skruvlock förenklade användningen med automatiska analysatorer.
  • Det finns etiketter på provrören för en korrekt providentifiering.
  • Föremålen tillverkas enligt villkoren GMP (God tillverkningspraxis) och certifieras enligt DIN EN ISO 13485. Detta säkerställer hög kvalitet.
  • Våra topsar är sterila (SAL 106), pyrogenfria och icke-cytotoxiska.
Specifikationer
Produkttyp Flytande Amies transportsystem
Formatera Svabb
Medietyp Flytande Amies
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Tips Typ Standardtips