Läs mer
CPC™ Standard-volym snabbkopplad inline och panelmonterad slang-hulling
För användning med:
6,4 mm
Material:
Polypropen
Total längd (metrisk):
47,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Flödesstorlekarna på stommen och skäret måste matcha, men storleken på slang-ID kan vara olika.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Material | Polypropen |
| Total längd (engelska) | 1,86 tum. |
| Total längd (metrisk) | 47,2 mm |
| För användning med | 6,4 mm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | 32 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Höjd (metrisk) | 22.6 mm |
| Höjd (engelska) | 0,89 tum. |
| Inkluderar | Avstängningsventiler |
| Visa mer |