Läs mer
Ratiolab™ Standardavfallspåsar
Produktkod. 13475879
Change view
Mått (L x B x H):
600 x 800 x 0,05 mm
600 x 800 x 0,1 mm
Kvantitet:
100/förpackning
125/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Kvantitet Förpackningsstorlek
13475879 600 x 800 x 0,05 mm 100/förpackning Paket med 100
15134492 600 x 800 x 0,1 mm 125/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13475879 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 7001210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Ett utmärkt alternativ för bortskaffande av förorenad laboratorieutrustning.
  • Tillverkad av mycket stark polypropenfilm
  • Med bred söm i botten
  • Autoklaverbar vid 134 °C, (påsen får inte vara helt stängd)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshanteringsapplikationer
Material Polypropen
Kvantitet 100/förpackning
Mått (L x B x H) 600 x 800 x 0,05 mm
Produkttyp Avfallspåse
Kapacitet (metrisk) 32 L