Läs mer
Ratiolab™ Standardavfallspåsar
Produktkod. p-7159187
Mått (L x B x H):
600 x 800 x 0.05 mm
600 x 800 x 0.1 mm
Kvantitet:
100/Pk.
125/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 13475879
Brand: Ratiolab™ 7001210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett utmärkt alternativ för bortskaffande av förorenad laboratorieutrustning.
  • Tillverkad av mycket stark polypropenfilm
  • Med bred söm i botten
  • Autoklaverbar vid 134 °C, (påsen får inte vara helt stängd)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 32 L
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshanteringsapplikationer
Material Polypropen
Kvantitet 100/Pk.
Mått (L x B x H) 600 x 800 x 0.05 mm
Produkttyp Avfallspåse