Beskrivning
Premium jungfruligt polypropenharts och avancerade formningsmetoder ger en överlägsen pipettspets av hög kvalitet
- Mjuk böjlig spetskrage gör att denna spets passar på pipetter tillverkade av olika tillverkare
- Lägre kostnad och ökad bekvämlighet genom att köpa färre produkter
- Finns i en mängd olika förpackningsalternativ
- Eliminera behovet av att köpa pipetterspecifika spetsar
- Certifierad av oberoende laboratorium
- Icke-steril: RNas-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
Förpackningskod -- BP: Bulk Pack; RI: Rackinsatser; HR: Gångjärnsställ; HRS: Gångjärnsställ; HR/T: Gångjärnsställ, spårmetallfri; LR: Lyftställ; LRS: Lyftställ; SR: Stack Rack; IWS: Individuellt förpackad.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 200μ L |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Gult |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 5cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, PCR-hämmare och pyrogenfri |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Universell |
| Förpackning | Stackställ, 5 x 200 |
| Material | Polypropen |