Läs mer
Fisherbrand™ Stående vila på glid med fotring
Produktkod. 17776689 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ: Stol
Produktkod.
17776689 Typ: Stol
1 options
Produktkod. 17776689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2369.21 SEK
    2214.24 SEK / Paket med 1
    Save 154.97 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det mest flexibla stödet för sittande, stående och kombinerade arbetsplatser. Detta stående stöd har en mjuk, halkfri PU-skumklädsel som erbjuder maximal säkerhet och komfort. Den erbjuder ett särskilt brett utbud av höjder som kan justeras steglöst.
  • Kan användas som labbpall eller stående vila
  • Med integrerat ryggstöd
  • 360° rotation av sätet
  • Särskilt brett utbud av höjder: Lägsta höjd: Fungerar som pall / Högsta höjd: Fungerar som stående vila
  • Solid konstruktion, extremt tuff
  • 10 års garanti
Specifikationer
Produkttyp Stol
Färg Svart
Justerbar (höjd) 510 till 780 mm
Justerbar Höjdjusterbar
Certifikat och efterlevnad GS-märke för testad säkerhet enligt DIN 68877
Avsluta PU-skum
För användning med (applikation) För stående arbete i laboratoriet
Rammaterial Aluminium, polerad
Inkluderar Säte, gasfjäder, gasfjäderskydd, 5-stjärnig fotbas, glider
Lyfttyp Gaslyftshöjdjustering
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd Justerbar från 510 till 780 mm
Garanti 10 år
Vikt (metrisk) 13 kg
Hjultyp Glider
Bredd (metrisk) 640 mm
Med ryggstöd Ja
Fotstöd Ja
Med svankstöd Ja
Typ av sittplatser Hög bänkhöjd
Visa mer Visa mindre
Uppfyller biosäkerhetsnivå S1 och S2, GMP kompatibla