Läs mer
Tennklorid, 5-hydrat, klump, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15548194 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15548194 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15548194 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 397101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stannic Chloride
Namnnotering 5-Hydrate
CAS 10026-06-9
Fysisk form Lump
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl4H10O5Sn
MDL-nummer MFCD00149864
Synonym tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
InChI-nyckel KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
LEDER O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
IUPAC-namn tenn(4+)-pentahydrattetraklorid
Molekylvikt (g/mol) 350.59
PubChem CID 61442
Formel vikt 350.58
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.04kg