Läs mer
Tennklorid, 99 %, (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11496602 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496602 100 g 100g
11406612 250 g 250g
11426612 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496602 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215015780
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7772-99-8
Molekylformel Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 189.61
MDL-nummer MFCD00011241
InChI-nyckel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC-namn X2-tenn(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stannous Chloride
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Formel vikt 189.6