missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Stannous Chloride, Dihydrate, 98.0 to 101.0%, ACS, MilliporeSigma™

Produktkod. 15865050
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15865050 2.5 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15865050 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1078151000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity Tin(II) chloride dihydrate designed for precise qualitative and quantitative analytical applications.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Stannous Chloride, Dihydrate
Namnnotering For ACS analysis
CAS 10025-69-1
Färg White
Fysisk form Crystalline Solid
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Glass Bottle
Analysprocentintervall 98.0 to 101.0%
Molekylformel SnCl2·2H2O
Synonym Tin(II) Chloride, Dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 225.65
Formel vikt 225.65
Kvalitet Not Available
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.