Läs mer
Stannous kloriddihydrat, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stannous Chloride Dihydrate |
| CAS | 10025-69-1 |
| Färg | Färglös |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Kristallint |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Vit polyflaska med bred munn |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.65 g/mol |
| Procent renhet | 98 till 103 % |
| Visa mer |