Läs mer
Tennklorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™ Produktkod.: 15117352
Tennklorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15117352 Handla allt J.T.Baker Produkter
500 g, Poly flaska, 500g
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 15117352
Brand: Avantor J.T.Baker 398001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    Lämplig för kvicksilverbestämning
Kemiska identifierare
CAS 10025-69-1
Molekylformel SnCl2·2H2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stannous Chloride
Namnnotering Dihydrate
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Formel vikt 225.63
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.71kg
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Tennklorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™ >