Läs mer
tennklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11416612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416612 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11416612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215015790
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
tennklorid, MP Biomedicals används som reduktionsmedel, som reagens inom analytisk kemi och som metallkatalysator i organiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kokpunkt 652°C (Lit.)
Smältpunkt 246°C (Lit.)
CAS 7772-99-8
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl2Sn
MDL-nummer MFCD00011241
Synonym Tin (II) Chloride, Tin Dichloride, Tin Protochloride
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Sn++]
IUPAC-namn X2-tenn(2+)-diklorid
Molekylvikt (g/mol) 189.61
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
Formel vikt 189.6
Procent renhet ∼99%
Densitet 7.3g/cm3 at 20°C (Lit.)