Läs mer
Stannous Octoate, TRC
Produktkod. 30411346
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30411346 5 g
1 options
Produktkod. 30411346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6872305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride
CAS 301-10-0
Molekylformel 2 C8 H15 O2 . H2 Sn
Kvantitet 5 g
Synonym Stannous Octoate
InChI formel InChI=1S/2C8H16O2.Sn.2H/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;;/q;;+2;;/p-2
LEDER [SnH2+2].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC-namn 2-etylhexanoat;tenn(2+)dihydrid
Molekylvikt (g/mol) 407.133
Formel vikt 408.132