Läs mer
Stanozolol-d3 (17-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stanozolol-d3 |
| CAS | 792214-66-5 |
| Molekylformel | C21 D3 H29 N2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1'H-Androstano[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-(methyl-d3)-, (5α,17β)- (9 CI), Stanozolol D3 (17-methyl D3), Stanozolol-d3, (5α,17β)-17-(Methyl-d3)-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-(Methyl-d3)-5α-androstano[3,2-c]pyrazol-17β-ol, 17β-Hydroxy-17-(methyl-d3)-5α-androstano[3,2-c]pyrazole |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24 H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1/i3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.51 |
| Formel vikt | 331.27 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |