Läs mer
Stanozolol, Lipomed
Produktkod. 30460352
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460352 10 mg
30459281 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30460352 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMSTA152210
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Stanozolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stanozolol
CAS 10418-03-8
Analyt- eller komponentnamn Stanozolol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H32 N2 O
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC-namn (1 S,2 S,10 S,13 R,14 S,17 S,18 S)-2,17,18-trimetyl-6,7-diazapentacyklo[11.7.0.0 ^{2,10}0,0 ^{4,8}0,0 ^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 328.49
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 328,2515 g/mol