Läs mer
Cole-Parmer™ Stackblock för Roller Shakers
Produktkod. 11456498
Change view
För användning med (utrustning):
Roller Shakers
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11456498 Roller Shakers Varje
1 options
Produktkod. 11456498 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0465309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 SEK
    1853.35 SEK / Paket med 1
    Save 121.65 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Stapla upp till 3 shakers för bänksparande utrymme med dessa Stack Blocks for Roller Shakers.
  • Satsen innehåller fyra block.
  • Ett enda kit kommer att stapla två enheter— beställ två kit för att stapla tre rörrullskakare.
Specifikationer
Produkttyp Staplingssystem
För användning med (utrustning) Roller Shakers
Inkluderar 4 häftblock