Läs mer
Novacyt - Microgen Bioproducts Staph Control Reagent
Produktkod. 17393191 Handla allt Novacyt Group Produkter
Change view
Kvantitet:
7 flaskor (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Produktkod. Kvantitet
17393191 7 flaskor (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
1 options
Produktkod. 17393191 Leverantör Novacyt - Microgen Bioproducts Leverantörsnummer M43CCE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Microgen Bioproducts Staph Control Reagent for use with M43CE/M433CE.
  • Detects both protein A and coagulase enabling the specific identification of Staphylococcus aureus.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO13485 ISO9001
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Kontrolluppsättningar M43B Positive Control 2 x 1 mL
CE-märkning Yes
Clia komplexitet Non-waived
Detekterbara analyter Fibrinogen and IgG
Formatera 7 Bottles (5 x 5 mL, 2 x 1 mL)
Provtyp Bacterial Colonies
Känslighet 1
Typ Agglutination Test
För användning med (applikation) Confirmatory Identification of Presumptive Staphylococcus Aureuscolonies From Primary Plate Culture
För användning med (utrustning) Test Slide, Sterile Loop
Inkluderar 100 tests
Antal reaktioner 1/Test
Organismgrupp Monera
Förpackningstyp Carton with Insert vial box
Kvantitet 7 flaskor (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Reagenstyp Staph Latex Reagent 5 mL
Art Latex coated with human fibrinogen
Specificitet 1
Målorganismklass Bacteria
Testtid 2 minutes