Läs mer
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus latexagglutinationstest
Beskrivning
Identifiera stafylokocker som har klumpningsfaktor, protein A och/eller ytantigener, inklusive de som är karakteristiska för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) stammar, med hjälp av Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus latexagglutinationstest.
Använd detta snabba latexagglutinationstest som använder gula latexpartiklar belagda med humant fibrinogen för detektering av klumpningsfaktor, specifik IgG för detektering av protein A och ytantigener som är karakteristiska för MRSA- och MSSA-stammar.
I närvaro av målorganismer agglutinerar latexpartiklarna för att ge en stark och lätt synlig positiv reaktion. I frånvaro av målorganismer förblir partiklarna i slät suspension.
Beprövad prestanda
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
I närvaro av målorganismer agglutinerar latexpartiklarna för att ge en stark och lätt synlig positiv reaktion. I frånvaro av målorganismer förblir partiklarna i slät suspension.
Beprövad prestanda
- Lita på beprövade tester med mer än 50 års kombinerad beprövad prestanda
- Bibehåll förtroende med mer än 99 % känslighet (enligt information som finns tillgänglig i bipacksedeln)
- Tydliga, robusta reaktioner ger lättavlästa resultat
- Förbättra produktiviteten med kompakta kitkonfigurationer, färgkodade reagenser och bekväma arbetsstationer
- Maximera kostnadseffektiviteten med möjligheten att köpa separata kitkomponenter
- Spara tid, pengar och resurser genom att vända dig till ett företag, en källa, för en komplett uppsättning Staph-identifieringslösningar
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Staphaurex Plus latexagglutinationstest |
| CE-märkning | Ja |
| Detekterbara analyter | Staphylococcus arter |
| Typ | Staphylococcus aureus testkit |
| Inkluderar | Testlatex, engångsreaktionskort, engångsprovtagning och blandningsstavar |
| Kvantitet | 150 tester/kit |
| Målorganismklass | Staphylococcus aureus |