Läs mer
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus latexagglutinationstest
Produktkod. 13265689
Change view
Kvantitet:
150 tester/kit
450 tester/kit
Förpackningsstorlek:
150 tester
450 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13265689 450 tester/kit 450 tester
11414099 150 tester/kit 150 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13265689 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30950201
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera stafylokocker som har klumpningsfaktor, protein A och/eller ytantigener som är karakteristiska för MRSA- och MSSA-stammar.
Identifiera stafylokocker som har klumpningsfaktor, protein A och/eller ytantigener, inklusive de som är karakteristiska för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) stammar, med hjälp av Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus latexagglutinationstest.
Använd detta snabba latexagglutinationstest som använder gula latexpartiklar belagda med humant fibrinogen för detektering av klumpningsfaktor, specifik IgG för detektering av protein A och ytantigener som är karakteristiska för MRSA- och MSSA-stammar.
I närvaro av målorganismer agglutinerar latexpartiklarna för att ge en stark och lätt synlig positiv reaktion. I frånvaro av målorganismer förblir partiklarna i slät suspension.
Beprövad prestanda
  • Lita på beprövade tester med mer än 50 års kombinerad beprövad prestanda
  • Bibehåll förtroende med mer än 99 % känslighet (enligt information som finns tillgänglig i bipacksedeln)
Arbetsflödeseffektivitet
  • Tydliga, robusta reaktioner ger lättavlästa resultat
  • Förbättra produktiviteten med kompakta kitkonfigurationer, färgkodade reagenser och bekväma arbetsstationer
Ekonomisk lösning
  • Maximera kostnadseffektiviteten med möjligheten att köpa separata kitkomponenter
  • Spara tid, pengar och resurser genom att vända dig till ett företag, en källa, för en komplett uppsättning Staph-identifieringslösningar
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Staphaurex Plus latexagglutinationstest
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Staphylococcus arter
Typ Staphylococcus aureus testkit
Inkluderar Testlatex, engångsreaktionskort, engångsprovtagning och blandningsstavar
Kvantitet 450 tester/kit
Målorganismklass Staphylococcus aureus