Läs mer
Thermo Scientific™ Staphylase™ Testa
Produktkod. 10651855
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
100 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10651855 100 tester/sats 100 tester
1 options
Produktkod. 10651855 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0595A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1403.27 SEK
    1047.15 SEK / 100 tester
    Save 356.12 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera snabbt Staphylococcus aureus med detta objektglasagglutinationstest som detekterar närvaron av klumpningsfaktorn från selektiva eller icke-selektiva odlingsmedier.
Den allmänt accepterade identifierande egenskapen hos Staphylococcus aureus är förmågan att producera fritt och bundet koagulas (eller klumpningsfaktor). Närvaron av klumpningsfaktor kan detekteras på ett antal sätt. De Oxoid Staphylase Testet detekterar förekomsten av klumpningsfaktor genom hopklumpning av fibrinogensensibiliserade röda blodkroppar från får 1,2 . Reaktionens specificitet säkerställs genom ett simultant test med ett kontrollreagens (osensibiliserade röda blodkroppar från får), när naturligtvis ingen klumpningsreaktion bör observeras.
Använd detta snabba agglutinationstest för identifiering av Staphylococcus aureus genom detektering av klumpningsfaktor. Klumpningsfaktor detekteras genom agglutination av fibrinogensensibiliserade röda blodkroppar från får. Reaktionens specificitet säkerställs genom ett samtidigt test med ett kontrollreagens (osensibiliserade röda blodkroppar från får) när ingen klumpningsreaktion bör observeras. Ett positivt resultat erhålls om klumpning av testcellsuspensionerna inträffar under blandning. Detta indikerar närvaron av Staphylococcus aureus .
Inkluderat i satsen är ett testreagens bestående av fibrogensensibiliserade fårblodkroppar från kanin, kontrollreagens bestående av osensibiliserade röda blodkroppar från får och reaktionskort för engångsbruk.
Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för 100 tester.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Staphylase Testa
Detekterbara analyter S. aureus
Typ Staphylococcus aureus testkit
Inkluderar Testreagens, kontrollreagens, engångsreaktionskort. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för 100 tester.
Kvantitet 100 tester/sats
Målorganismklass Staphylococcus aureus