Läs mer
Thermo Fisher Scientific™ Staphylococci aureus ATCC 9144 5pcs
Produktkod. 12995923
Change view
Kvantitet:
5 slingor
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet unitSize
12995923 5 slingor Paket med 5
1 options
Produktkod. 12995923 Leverantör Thermo Fisher Scientific™ Leverantörsnummer R4609321
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms
Recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium or streaked directly onto an appropriate media.Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® ATCC - EULA required
Biosäkerhetsnivå DG
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Ursprungsland USA
Tillverkningsursprung USA
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
För användning med (applikation) Ready-to-Use ATCC QC Organisms
Antal per förpackning 5
Förpackningstyp Foil Pk.
Kvantitet 5 slingor
Art Staphylococcus aureus