Läs mer
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Antibody (S222), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB110-8272AF532
4250.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18579009
  • 4920.00 SEK / 0.20ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Monoclonal antibody specifically detects Staphylococcus Aureus Enterotoxin B in Bacteria samples. It is validated for Immunoassay, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein G purified
RUO
Bacteria
Purified
Immunoassay, ELISA
S222
Immunoassay, Sandwich ELISA
S. aureus
Hybridoma clone has been derived from hybridization of X63-Ag8-653 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant S. aureus enterotoxin B expressed in E. coli.
0.2 mL
Primary
Store at 4C in the dark.
IgG1