Läs mer
Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latexagglutinationstest
Beskrivning
Snabbt identifiera och differentiera Staphylococcus aureus med Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latexagglutinationstest. Staphytect Plus upptäcker klumpningsfaktor, protein A och vissa kapselpolysackarider som finns i meticillinresistenta Ss aureus (MRSA) för att skilja Ss aureus från de stafylokocker som inte har dessa egenskaper.
Staphytect Plus Latexagglutinationstestet använder blå latexpartiklar belagda med svinfibrinogen och kanin-IgG för detektion av klumpningsfaktor, protein A och kapselpolysackarider av S. aureus .
- Lättläst blå latex
- Snabba resultat —inom 20 sekunder
- Utmärkt —känslighet detekterar tre egenskaper hos S. aureus för bredare stamidentifiering
Traditionellt har differentiering mellan koagulaspositiva och koagulasnegativa stafylokocker utförts antingen med rörkoagulastestet som detekterar extracellulärt stafylokoagulas eller objektglaskoagulastestet som detekterar klumpningsfaktorn (bundet koagulas) som finns på bakteriecellytan. Det har rapporterats att ungefär 97 % av mänskliga stammar av Staphylococcus aureus har både bundet koagulas och extracellulärt stafylokoagulas. Protein A finns på cellytan hos cirka 95 % av mänskliga stammar av Staphylococcus aureus och har förmågan att binda Fc-delen av immunglobulin G (IgG) 1 .
Vissa meticillinresistenta stammar av S. aureus (MRSA) kan uttrycka odetekterbara nivåer av klumpningsfaktor och protein A 2,3,4 . Det har emellertid visats att dessa stammar alla har kapselpolysackarid 5 . Kapseln kan maskera både protein A och klumpningsfaktorn och därigenom förhindra agglutination.
Staphytect Plus använder blå latexpartiklar belagda med svinfibrinogen och kanin-IgG, inklusive specifika polyklonala antikroppar framtagna mot kapselpolysackarider av S. aureus6,7 .
När reagenset blandas på ett kort med kolonier av S. aureus sker snabb agglutination genom reaktionen mellan (i) fibrinogen och klumpningsfaktor, (ii) Fc-delen av IgG och Protein A (iii) specifik IgG och kapselpolysackarid.
Agglutination kan också förekomma med andra arter som har klumpningsfaktor eller protein A, såsom Staphylococcus hyicus och Staphylococcus intermedius . Om klumpningsfaktor, protein A eller specifika kapselpolysackarider inte är närvarande, kommer agglutination inte att inträffa och resultatet kommer att betraktas som negativt. De vanligaste koagulas- och protein A-negativa isolaten av stafylokocker är Staphylococcus epidermidis .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Kontrolluppsättningar | Positiv |
| Beskrivning | Staphytect Plus |
| Typ | Staphylococcus aureus testkit |
| Inkluderar | Testlatex, kontrolllatex, engångsreaktionskort |
| Material | Latex |
| Kvantitet | 500 tester/kit |
| Målorganismklass | Staphylococcus aureus |