Läs mer
Stärkelse 5 g/L i vattenindikatorlösning för iodometri, Chem Lab
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| CAS | 9005-84-9 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Koncentration | 5 g/L |
| Densitet | 1 g/mL |
| Förpackning | Polyeten |
| Kvantitet | 250 ml |
| Fysisk form | Vätska |