Läs mer
Stärkelse, certifierad AR för analys, löslig, Fisher Chemical™
Produktkod. 10677612 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10677612 250 g -
10427270 500 g 500g
10447460 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10677612 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8000/50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
C12H22O11, CAS-nummer-9005-25-8, stärkelse, löslig, 4-o-alfa-d-glukopyranosyl-alfa-d-glukopyranos, glcalpha1-4glca, maltos, unii-15sug9ad26, stärkelselösning, alfa-malttrinos, alfa-maltsocker glcalpha1-4glcalpha, 250 g, CHEBI:18167, Vit, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-25-8
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Färg Vitt
pH 5 till 7
Fysisk form Pulverfast
Kvantitet 250 g
Förpackning Pulverburk av plast