Läs mer
Stärkelse, extraherad från potatis, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406372 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406372 2 kg 2kg
11416372 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406372 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210295402
Stärkelse används som tillsats för livsmedelsbearbetning, livsmedelsstärkelse används vanligtvis som förtjockningsmedel och stabilisatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-25-8
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-namn 2-(hydroximetyl)-6-{[4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi}oxan-3,4,5-triol
LEDER OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Starch
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg