Läs mer
Starch (from Wheat), Millipore™
Produktkod. 10761472
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10761472 1 kg 1kg
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Produktkod. 10761472 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1116851000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 9005-25-8
Molekylformel (C6H10O5)n
MDL-nummer MFCD00082026
Kvantitet 1 kg
Synonym Starch (from wheat), starch native from wheat, Starch (from wheat)