Läs mer
Stärkelseindikatorlösning 1%, Akkulut standardvolymlösning, slutvolym 1L
Produktkod. 11389329
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 U
6 U
Unit Size:
1 enhet
6 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11389329 1 U 1 enhet
11399329 6 U 6 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11389329 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 088632.LQ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1463.70 SEK
    1188.65 SEK / Paket med 1
    Save 275.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Add to basket
För jodometriska titrationer | CAS: 9005-84-9
Stärkelseindikator 1% lösning används som indikator för redoxtitrering. Det används också för att detektera slutpunkten i jodometrisk titrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Starch indicator solution
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Fysisk form Vätska, För jodometriska titreringar
Kvantitet 1 U
Analysprocentintervall 100%
MDL-nummer MFCD00082026
Ångtryck 17 mm Hg vid 20 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Starch: 20%; Water: 80%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.