Läs mer
Stärkelseindikatorlösning 1%, Acculute Standard Volumetrisk Solution, Slutvolym 1L, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Stärkelseindikator 1% lösning används som indikator för redoxtitrering. Det används också för att detektera slutpunkten i jodometrisk titrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Starch indicator solution |
| CAS | 9005-84-9, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Vätska, För jodometriska titreringar |
| Analysprocentintervall | 100% |
| MDL-nummer | MFCD00082026 |
| Löslighetsinformation | Miscible with water. |
| Kvantitet | 6 U |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Starch: 20%; Water: 80% |
| Ångtryck | 17mm Hg at 20°C |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.